Learn More
Justrite™ Lata de seguridad de acero para líquidos inflamables
Código de producto. 12663135
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12663135 4 L cada uno
1 options
Código de producto. 12663135 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 7110100Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.99€
    63.87€ / paquete de 1
    Ahorro 21.12€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA
Tipo de producto Bote de seguridad
Capacidad (métrico) 4 L
Color Rojo
Para utilizar con (aplicación) Transporte y vertido de pequeñas cantidades de líquidos inflamables
Material Acero
Acabado Revestimiento de polvo
Incluye Tapa sellada con descarga automática de presión positiva que ventila de 0,2 a 0,35 bar de presión y orificio de llenado/vertido de 40 mm, conectores de acero inoxidable y supresor de llamas, mango oscilante
Diámetro exterior (métrico) 241 mm