Learn More
asecos™ Recipiente de seguridad de acero con tapón de rosca
Código de producto. 17856536 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17856536 1 L cada uno
17876336 2 L cada uno
17836576 5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17856536 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 23129
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El recipiente de seguridad de acero es ideal para la distribución y dosificación segura de líquidos inflamables.
  • Con tapón de rosca (asegurado contra pérdidas), válvula de sobrepresión, junta de PTFE, barrera de llama integrada (extraíble) y anillo protector de plástico.
  • Incluye etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido.
Especificaciones
Tipo de producto Lata de almacenamiento
Capacidad (imperial) 0,3 gal
Capacidad (métrico) 1 L
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte seguros
Material Acero
Cantidad 1
Anchura (imperial) 6,50 in
Anchura (métrico) 165.00 mm
Altura (imperial) 7,13 in
Altura (métrico) 181.00 mm
Peso (imperial) 1.59 lb.
Peso (métrico) 0.72 kg