Descripción
- Con grifo dosificador fino de acero inoxidable (1.4301), incluye purga de aire, junta de PTFE, barrera de llama integrada (extraíble) y anillo protector de plástico.
- Incluye etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Lata de vertido |
| Capacidad (imperial) | 0,3 gal |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Color | Amarillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y dosificación seguros |
| Material | Acero |
| Cantidad | 1 |
| Anchura (imperial) | 6,46 in |
| Anchura (métrico) | 164.00 mm |
| Altura (imperial) | 8,46 in |
| Mostrar más |
Título del producto
Individuate un'opportunità di miglioramento?