Learn More
asecos™ Recipiente de seguridad de acero
Código de producto. 17866326 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
20 L
Altura (métrico):
169,00 mm
241,00 mm
271,00 mm
470,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17866326 20 L 470,00 mm cada uno
17806466 5 L 169,00 mm cada uno
17806356 10 L 241,00 mm cada uno
17836416 20 L 271,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17866326 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 36483
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El recipiente de seguridad de acero es ideal para la distribución y dosificación segura de líquidos inflamables.
  • Incluye etiqueta de seguridad multilingüe para el etiquetado del contenido, la distribución segura y la dosificación de líquidos inflamables, con grifo dosificador fino de acero inoxidable (1.4301)
  • Incluye ventilación, juntas NBR, parallamas integrado y anillo protector de plástico.
Especificaciones
Tipo de producto Bote de seguridad
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 L
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) distribución y dosificación segura de líquidos inflamables
Material Acero
Cantidad 1
Anchura (imperial) 6,69 in
Anchura (métrico) 170.00 mm
Altura (imperial) 18,50 in
Altura (métrico) 470,00 mm
Peso (imperial) 8.82 lb.
Peso (métrico) 4 kg