Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradilla para recipientes de pipeta Pasteur Proxygrid de acero
Código de producto. 11756555
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones unitSize
11756555 4 cada uno
1 options
Código de producto. 11756555 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F189420000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para un almacenamiento seguro y práctico de pipetas Pasteur o de pipetas de transferencia
  • Recipientes de pipetas no incluidos
  • Los compartimentos individuales almacenan hasta cuatro recipientes de esterilización de pipetas de 5,7 x 5,7 cm
  • Se asienta plano sobre una mesa de trabajo; admite pipetas en ángulo para permitir una selección y un uso sencillos
  • El cable de acero con revestimiento de epoxi es resistente a productos químicos y a la corrosión y es esterilizable en autoclave con vapor de 121°C (250°F)
Especificaciones
Divisores de células 4
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave (121 °C)
Color Azul
Admite Pipetas (4)
Material Acero
Posiciones 4
Forma Plano
Para utilizar con (aplicación) Para un almacenamiento seguro y práctico de pipetas Pasteur
Para utilizar con (equipo) Pipetas Pasteur
N.º de gradillas 4
Cantidad 1
Dimensiones (L x An) 190 × 140 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 190 × 140 × 194 mm
Longitud (métrico) 190 mm
Tipo de producto Gradilla para recipientes de pipeta Pasteur Proxygrid
Altura (métrico) 194 mm
matriz, red, conjunto 2 x 2
Anchura (métrico) 140 mm