Learn More
Brady™ Estación de candado pequeña de acero con revestimiento plástico
Código de producto. 11736695 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11736695 Rojo cada uno
1 options
Código de producto. 11736695 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 800120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.80€
    19.19€ / paquete de 1
    Ahorro 1.61€
    7% Descuento
En stock
Elimine los candados perdidos para siempre con la estación de candados pequeños de acero con revestimiento de plástico. Construidas en acero calibre 14 con revestimiento de plástico rojo, las estaciones son resistentes y llamativas.
  • Admite hasta 4 candados.
  • Candados suministrados por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Centro de control de candado
Color Rojo
Material Acero
Fondo (imperial) 1,34 in
Fondo (métrico) 31 mm
Descripción Estación de candado pequeña
Dimensiones (Pr x An x Al) 31 x 76 x 57 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 57 mm
Incluye Estación de candado pequeña
Cantidad 1 unidad
Tamaño Pequeño
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 76 mm