Learn More
Brady™ Estación de candado grande de acero con revestimiento plástico
Código de producto. 11746695 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11746695 Rojo cada uno
1 options
Código de producto. 11746695 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 800121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.60€
    36.51€ / paquete de 1
    Ahorro 3.09€
    7% Descuento
En stock
Elimine los candados perdidos para siempre con esta estación de candados de gran tamaño. Construidas en acero calibre 14 con revestimiento de plástico rojo, las estaciones son resistentes y llamativas. Tiene capacidad para hasta 24 candados. Candados suministrados por separado. Permite hasta 24 candados. Agujeros de fijación de 5 mm de diámetro.
  • Construidas en acero calibre 14 con revestimiento de plástico rojo, las estaciones son resistentes y llamativas.
  • Tiene capacidad para hasta 24 candados.
  • Candados suministrados por separado.
  • Agujeros de fijación de 5 mm de diámetro.
Especificaciones
Tipo de producto Centro de control de candado
Color Rojo
Material Acero
Fondo (imperial) 1,34 in
Fondo (métrico) 31 mm
Descripción Estación de candado grande
Dimensiones (Pr x An x Al) 31 x 406 x 76 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 57 mm
Incluye Estación de candado grande
Cantidad 1 unidad
Tamaño Grande
Anchura (imperial) 16 in
Anchura (métrico) 406 mm