Learn More
Brady™ Válvula esférica grande de acero: cierre
Código de producto. 10235044 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la argolla (métrico):
7,5 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro de la argolla (métrico) Tamaño de la unidad
10235044 7,5 mm cada uno
10122274 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10235044 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.95€
    57.61€ / paquete de 1
    Ahorro 8.34€
    12% Descuento
En stock
El diseño de una sola pieza, fácil de usar, hace que este bloqueo de válvula de bola grande de acero estándar sea la herramienta ideal para asegurar sus válvulas de bola de un cuarto de vuelta en la posición OFF (APAGADO).
  • El diseño de una sola pieza, fácil de usar, hace que este bloqueo de válvula de bola estándar sea la herramienta ideal para asegurar sus válvulas de bola de un cuarto de vuelta en la posición OFF (APAGADO).
  • Orificios para grilletes de candado de 7 mm.
  • Para utilizar en tamaños de válvulas de bola de 31,75 mm a 76 mm.
Especificaciones
Tipo de producto Válvula de bola de cierre grande
Alternate Part Number BALL VALVE LO - LRG 9/32 in. STEEL
Color Rojo
Material Acero
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Bloqueo de válvula de bola grande Brady
Diámetro de la argolla (imperial) 0,3 in
Diámetro de la argolla (métrico) 7,5 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 16.51 x 155.45 x 98.04 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 3,86 in
Altura (métrico) 180 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 6,12 in
Anchura (métrico) 155.45 mm