Learn More
Brady™ Válvula esférica grande de acero: cierre
Description
- El diseño de una sola pieza, fácil de usar, hace que este bloqueo de válvula de bola estándar sea la herramienta ideal para asegurar sus válvulas de bola de un cuarto de vuelta en la posición OFF (APAGADO).
- Orificios para grilletes de candado de 7 mm.
- Para utilizar en tamaños de válvulas de bola de 31,75 mm a 76 mm.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Válvula de bola de cierre grande |
| Color | Rojo |
| Material | Acero |
| Certificaciones/conformidad | OSHA 1910.147 |
| Descripción | Bloqueo de válvula esférica grande Brady |
| Diámetro de la argolla (imperial) | 0,39 in |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 10 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 16.51 x 155.45 x 98.04 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Bloqueo y etiquetado |
| Altura (imperial) | 3,86 in |
| Show More |