Learn More
R&L Enterprises™ Soportes de acero para cilindros de gas
Código de producto. 12975961 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Cilindro de 146 mm de diám.
Cilindro de 178 mm de diám.
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
12975961 Cilindro de 146 mm de diám. cada uno
12985961 Cilindro de 178 mm de diám. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12975961
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un soporte sólido y seguro para los cilindros de gas en el laboratorio. Los soportes de acero para cilindros de gas de R&L Enterprises™ están construidos fuertemente en acero recubierto de nailon.
  • Disponibles en dos tamaños distintos
  • La dimensión dada es el diámetro máximo del cilindro albergado
Especificaciones
Material Acero
Admite Cilindro de 146 mm de diám.
Tipo de producto Soporte para cilindros de gas
Para utilizar con (equipo) Cilindro