Descripción
- Acero laminado
- Papelera de desecho ideal para desechar de forma segura trapos empapados en disolventes.
- Con tapa de péndulo
- Capacidad: 73,00 L
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 73 L |
| Capacidad (imperial) | 19,3 gal |
| Color | Rojo |
| Altura (métrico) | 680.00 mm |
| Anchura (métrico) | 400.00 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Anchura (imperial) | 15,75 in |
| Altura (imperial) | 26,77 in |
| Material | Metálica |
| Tipo de producto | Contenedor de basura de repuesto |