Learn More
asecos™ Contenedor de acero para desechos
Código de producto. 17866486 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
35 L
50 L
65 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17866486 20 L cada uno
17876546 35 L cada uno
17836496 50 L cada uno
17856426 65 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17866486 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 39379
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El contenedor de acero para desechos es ideal para la recolección segura de trapos de limpieza empapados en solvente y otros desechos.
  • Acero laminado
  • Papelera de desecho ideal para desechar de forma segura trapos empapados en disolventes.
  • Tapa con cierre automático y amortiguación, asa grande y ergonómica en la parte trasera del recipiente para vaciarlo fácilmente.
  • Apertura mediante pedal de gran tamaño con superficie antideslizante.
  • Disponible en varias capacidades.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 L
Fondo (imperial) 15,04 in
Fondo (métrico) 382.00 mm
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Color Rojo
Altura (métrico) 429.00 mm
Peso (imperial) 12.35 lb.
Peso (métrico) 5.6 kg
Anchura (métrico) 385.00 mm
Anchura (imperial) 15,16 in
Altura (imperial) 16,89 in
Material Acero
Tipo de producto Bote de eliminación de líquidos