Learn More
Nabertherm™ Bandejas de recogida de acero
Código de producto. 11959755 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 cm
19 cm
22 cm
Fondo (métrico):
13 cm
16 cm
23 cm
33 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Fondo (métrico) unitSize
11959755 22 cm 33 cm cada uno
11949755 22 cm 23 cm cada uno
11929755 15 cm 13 cm cada uno
11939755 19 cm 16 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11959755 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor 691400149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.80€
    221.00€ / paquete de 1
    Ahorro 31.80€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bandeja de recogida para proteger el horno y facilitar la carga.
  • TMAX: 1100 °C
  • Altura: 20 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Adecuado para hornos: L(T) 15, LV(T) 15, N 11
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Bandeja de recogida
Para utilizar con (aplicación) Hornos de mufla
Material Acero
Longitud (métrico) 22 cm
Anchura (métrico) 33 cm
Altura (métrico) 2 cm
Fondo (métrico) 33 cm