Learn More
Brady™ Cadena de máxima seguridad
Código de producto. 15693537 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15693537 10 mm paquete de 2
15683537 8 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15693537 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    248.79€ / paquete de 2
    Ahorro 37.21€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Más seguro que los cables de acero.
  • Se suministra con una funda de tela que protegerá la pintura y el cromado de daños
Especificaciones
Tipo de producto Cadena
Alternate Part Number CADENA DE SEGURIDAD 10 MM 2 PK
Diámetro (métrico) 10 mm
Cantidad 2 paquete