Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradilla para frascos de hibridación Poxygrid™
Descripción
Heavy-duty rack protects your expensive bottles keeping them from rolling, tipping and striking against one another
- Admite frascos de 150 mm y 300 mm de longitud con un amplio espacio entre sí para alojar el diámetro del tapón de rosca y ofrecer una manipulación cómoda
- Las varillas de acero con revestimiento de epoxi proporcionan durabilidad y una fácil limpieza
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
- Los orificios son de 42 mm para frascos de 40 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Frascos |
| Material | Acero, epoxi |
| Posiciones | 6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Protege los frascos para evitar que se rompan, vuelquen y golpeen el uno contra el otro. |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos de 150 y 300 mm de longitud |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 13,7 × 19,8 × 13 cm |
| Longitud (métrico) | 13,7 cm |
| Mostrar más |