Learn More
asecos™ Niveles de estantes para lavabos de acero
Código de producto. 17896476 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
17 kg
18 kg
22 kg
27 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
17896476 18 kg cada uno
17856366 17 kg cada uno
17856566 22 kg cada uno
17806586 27 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17896476 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 27875
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Los niveles de estantes para lavabos de acero proporcionan un nivel de almacenamiento adicional.
  • Incl. Travesaños de refuerzo y pasadores de bloqueo
  • Acero pintado de azul
Especificaciones
Color Azul
Material Acero
Tipo Estante para lavabo
Longitud (imperial) 51,18 in
Longitud (métrico) 1300.00 mm
Anchura (imperial) 51,18 in
Anchura (métrico) 1300.00 mm
Altura (imperial) 2,56 in
Altura (métrico) 65.00 mm
Fondo (imperial) 15,75 in
Fondo (métrico) 400.00 mm
Peso (imperial) 39.68 lb.
Peso (métrico) 18 kg