Learn More
MP Biomedicals™ Perlas de acero para moler, a granel
Código de producto. 15691765 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Material unitSize
15691765 Acero inoxidable 1 Kg
1 options
Código de producto. 15691765 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116540431
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perlas de molienda de acero inoxidable de 5,5 mm (0,25 cal). Se utiliza para romper muestras duras y quebradizas.
  • Bolsa de 1 kg de perlas de molienda de acero inoxidable de 5,5 mm (0,25 cal)
  • Se utiliza para romper muestras duras y quebradizas, específicamente en aplicaciones que incluyen la extracción de ARN de muestras difíciles donde la lisis solo por impactación es preferible con cantidades mínimas de cizallamiento mecánico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 5.5 mm
Material Acero inoxidable
Cantidad de embalaje 1 kg
Tipo de muestra Hueso, corazón, pulmón, semillas, músculo esquelético, esporas, bacterias (Gram +/-), heces, alimentos, hongos, plantas, raíces, suelo, aguas residuales, levaduras, lodos, tejido animal, muestras fijadas
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.