Learn More
Stearyl Palmitate, TRC
Código de producto. 30135033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135033 25 g 25 g
30003842 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68659025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2598-99-4
Fórmula molecular C34H68O2
Peso molecular (g/mol) 508.9
Sinónimo Hexadecanoic Acid Octadecyl Ester, Palmitic Acid Octadecyl Ester, Octadecyl Hexadecanoate, Octadecyl Palmitate, Purester 34;
Nombre IUPAC octadecilo hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearyl Palmitate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C34H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-33-36-34(35)32-30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-33H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.522