Learn More
Acetato de estearilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Stearyl Acetate |
| CAS | 822-23-1 |
| Fórmula molecular | C20H40O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Octadecanol Acetate, 1-Octadecyl Acetate, NSC 5546, Octadecyl Acetate, Stearyl Acetate, n-Octadecyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h3-19H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de octadecilo |
| Peso molecular (g/mol) | 312.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.3028 |