Learn More
Cloruro de estearoilcolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Stearoylcholine Chloride |
| CAS | 25234-57-5 |
| Fórmula molecular | C23H48ClNO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N,N,N-Trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethanaminium Chloride, Stearic Acid Ester with Choline Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H48NO2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(25)26-22-21-24(2,3)4;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCOC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | cloruro de trimetil(2-octadecanoiloxietil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 406.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.3374 |