Learn More
Cloruro de estearoilcolina, TRC
Código de producto. 30426400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426400 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30426400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6865381G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearoylcholine Chloride
CAS 25234-57-5
Fórmula molecular C23H48ClNO2
Cantidad 1 g
Sinónimo N,N,N-Trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethanaminium Chloride, Stearic Acid Ester with Choline Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C23H48NO2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(25)26-22-21-24(2,3)4;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES C[N+](C)(C)CCOC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro de trimetil(2-octadecanoiloxietil)azanio
Peso molecular (g/mol) 406.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.3374