Learn More
Estearoilamida propilbetaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Stearoylamide Propylbetaine |
| CAS | 6179-44-8 |
| Fórmula molecular | C25 H50 N2 O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-(Dimethyl(3-stearamidopropyl)ammonio)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H50N2O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-24(28)26-21-19-22-27(2,3)23-25(29)30/h4-23H2,1-3H3,(H-,26,28,29,30) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-[dimetil-[3-(octadecanoilamino)propil]amonio] |
| Peso molecular (g/mol) | 426.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.3821 |