Learn More
Stearoyl-NTA, TRC
Código de producto. 30411551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411551 1 mg -
30425995 10 mg -
30416349 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6865401MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 581064-76-8
Fórmula molecular C28H52N2O7
Peso molecular (g/mol) 528.72
Sinónimo N2,N2-bis(Carboxymethyl)-N6-(1-oxooctadecyl)-L-lysine
Nombre IUPAC (2R)-2-[bis(carboximetil)amino]-6-(octadecanoilamino)hexanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCC[C@@H](N(CC(=O)O)CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearoyl-NTA
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H52N2O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-25(31)29-21-18-17-19-24(28(36)37)30(22-26(32)33)23-27(34)35/h24H,2-23H2,1H3,(H,29,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)/t24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.3775