Learn More
Clorhidrato de estearoil-L-carnitina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Stearoyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 2245711-27-5 |
| Fórmula molecular | C25 D3 H47 N O4 . Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Propanaminium','3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-','chloride (1:1)','(2R)- (ACI), Octadecanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), O-Octadecanoyl-L-carnitine-d3 chloride, Stearoyl-L-carnitine-d3 chloride, Stearoyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) chloride, (2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-1-propanaminium chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H49NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h23H,5-22H2,1-4H3;1H/t23-;/m1./s1/i2D3; |
| SMILES | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [(2R)-3-carboxi-2-octadecanoiloxipropil]-dimetil-(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 467.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.3617 |