Learn More
Stearoil L-alfa-Lisolecitina, TRC
Código de producto. 30003694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003694 500 mg 500 miligramos
30010346 250 mg 250 miligramos
30006940 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS686580500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19420-57-6
Fórmula molecular C26H54NO7P
Peso molecular (g/mol) 523.68
Sinónimo Stearoyl Lysophosphatidylcholine, 1-O-Stearoyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-O-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Octadecanoyl-sn-glycerol-3-phosphorylcholine, 1-Octadecanoyllysolecithin, 1-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1-Stearoyl-sn-glycerol-3-phosphorylcholine, Coatsome MC 80H, Lysophosphatidylcholine C18:0, (7R)-4,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphaheptacosan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt
Nombre IUPAC [(2R)-2-hidroxi-3-octadecanoiloxipropilo] 2-(trimetilazianiolil)etil fosfato
SMILES CCc1c(cccc1)N2C(=O)c3c(cccc3)N=C2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearoyl L-alpha-Lysolecithin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3/t25-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.3638