Learn More
Estearoil etanolamida, TRC
Código de producto. 30422223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30422223 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30422223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS686608500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearoyl Ethanolamide
CAS 111-57-9
Fórmula molecular C20H41NO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo N-(2-Hydroxyethyl)octadecanamide, AM 1105, Abriflo 65, Alkamide S 280, Aminon SM, Amisol SME, Ceramid, Clindrol 200MS, Comperlan HS, Cycloamide SM, Emcol 70, Loramine S 280 Lubsize K 12, Mackamide SMA, Marlamid M 18, Monamid 972, Monamid S, Monoethanolstearamide, N-(2-Hydroxyethyl)stearamide, N-Octadecanoylethanolamine, N-Stearoylethanolamine, NSC 3377, NSC 52619, Onyx Wax EL, Profan SME, Rewomid S 280, S 280, Stearamide MEA, Stearamide monoethanolamine, Stearic acid ethanolamide, Stearic acid monoethanolamide, Stearic ethanolamide, Stearic ethylolamide, Stearic monoethanolamide, Stearic monoethanolamine, Stearoylmonoethanolamide, Witcamide 70
Fórmula InChI InChI=1S/C20H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h22H,2-19H2,1H3,(H,21,23)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(NCCO)=O
Nombre IUPAC N-(2-hidroxietil)octadecanamida
Peso molecular (g/mol) 327.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.3137