Learn More
Ácido estearidónico, TRC
Código de producto. 30137269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137269 10 mg 10 miligramos
30006341 0.5 mg 0.50 miligramo
30007828 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68645010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20290-75-9
Fórmula molecular C18 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 276.41
Sinónimo 6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid, (6Z,9Z,12Z,15Z)-, 6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid, (all-Z)- (8CI), (6Z,9Z,12Z,15Z)-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid, (6Z,9Z,12Z,15Z)-Octadecatetraenoic acid, (Z,Z,Z,Z)-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid, (all-Z)-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid, 18:4(n-3), 6,9,12,15-cis-Octadecatetraenoic acid, 6Z,9Z,12Z,15Z-Octadecatetraenoic acid, Moroctic acid, Stearidonic acid, all-cis-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid, δ6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid
Nombre IUPAC (6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-ácido tetraenoico
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearidonic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10,12-13H,2,5,8,11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.209