Learn More
Anhídrido esteárico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10568260 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10568260 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10568260 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8144/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 638-08-4
Punto de fusión 69°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C36H70O3
Número MDL 9004
Cantidad 100 g
Sinónimo stearic anhydride, octadecanoic acid, anhydride, stearic acid anhydride, stearicanhydride, octadecanoic acid, 1,1'-anhydride, octadecanoic anhydride, e r degrees eeaou, octadecanoic anhydride #, acmc-1b4gn, octadecanoic acid,1,1'-anhydride
Clave InChI WVJVHUWVQNLPCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC octadecanoato de octadecanoilo
Peso molecular (g/mol) 550.953
PubChem CID 69485
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.95g/mol
Forma física Sólido en polvo