Learn More
Anhídriro esteárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10279460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10279460 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10279460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419710250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearic anhydride
Nombre de nota 98%
CAS 638-08-4
Punto de fusión 69°C to 71°C
Color Incolora
Densidad 0.8400g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C36H70O3
Fórmula lineal (CH3(CH2)16CO)2O
Número MDL MFCD00009004
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.84
Sinónimo stearic anhydride, octadecanoic acid, anhydride, stearic acid anhydride, stearicanhydride, octadecanoic acid, 1,1'-anhydride, octadecanoic anhydride, e r degrees eeaou, octadecanoic anhydride #, acmc-1b4gn, octadecanoic acid,1,1'-anhydride
Clave InChI WVJVHUWVQNLPCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC octadecanoato de octadecanoilo
Peso molecular (g/mol) 550.95
PubChem CID 69485
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.95
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido