Learn More
Ácido esteárico, polvo (triple prensado), N.F., J.T. Baker™
Código de producto. 15547824 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15547824 1.5 kg Frasco de polietileno 1.50 Kg
15537824 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15547824 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 034005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 57-11-4
Fórmula molecular C18H36O2
Peso molecular (g/mol) 284.48
Número MDL MFCD00002752
Clave InChI QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
Nombre IUPAC Ácido hexadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearic Acid
Temperatura de inflamación 196.00°C
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 1.5 kg
Gravedad específica 1L = 0.94kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.48
Grado NF
Forma física Polvo (triple prensado)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Stearic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Stearic acid