Learn More
Ácido esteárico en polvo NF/FCC, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15517994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
POLYSTORMOR
STAKMOR
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15517994 2.5 kg STAKMOR 2.50 Kg
15507994 500 g POLYSTORMOR 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15517994 Proveedor Avantor Macron N.º de proveedor 221605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 57-11-4
Fórmula molecular C18H36O2
Peso molecular (g/mol) 284.48
Número MDL MFCD00002752
Clave InChI QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
Nombre IUPAC Ácido hexadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearic Acid
Envase STAKMOR
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.48
Grado FCC/NF
Forma física Polvo