Learn More
Stearic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16442389
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442389 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16442389 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2219
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Stearic acid is a long chain dietary saturated fatty acid which exists in many animal and vegetable fats and oils.
Stearic acid is a long chain dietary saturated fatty acid which exists in many animal and vegetable fats and oils.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearic acid
CAS 57-11-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H36O2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (439.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 284.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.48
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death