Learn More
Hidrazida de ácido esteárico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385169 250 g 250 g
11365169 10 g 10 g
11375169 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11385169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18291.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4130-54-5 | C18H38N2O | 298.515 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4130-54-5
Fórmula molecular C18H38N2O
Peso molecular (g/mol) 298.515
Número MDL MFCD00014764
Clave InChI BYTFESSQUGDMQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stearic acid hydrazide, stearic hydrazide, stearohydrazide, octadecanoic acid, hydrazide, stearoylhydrazine, stearic acid, hydrazide, unii-3fv1c68xop, 3fv1c68xop, octadecanohydrazide #, stearic acid hydrazone
PubChem CID 20088
Nombre IUPAC octadecanohidrazida
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearic acid hydrazide
Punto de fusión 114°C to 116°C
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.51
Porcentaje de pureza 97%