Learn More
Éster glicidílico del ácido esteárico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327592 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327592 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16974350AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Stearate
CAS 7460-84-6
Nombres de analitos o componentes Glycidyl Stearate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H40 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C21H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h20H,2-19H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1
Nombre IUPAC octadecanoato de oxiran-2-ilmetilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 340.54
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.2977 g/mol