Learn More
Ácido esteárico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10694732 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10694732 500 g 500 GR
11428962 100 g 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10694732 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8130/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Identificatori chimici
CAS 57-11-4
Fórmula molecular C18H36O2
Peso molecular (g/mol) 284.48
Número MDL MFCD00002752
Clave InChI QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
Nombre IUPAC Ácido hexadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifica
Punto de fusión 67°C
Color Blanco
Punto de ebullición 361°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.47g/mol
Forma física Sólido
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.