Learn More
Ácido esteárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424943 5 g 5 g
11434943 25 g 25 g
11444943 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424943 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12244.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.11€
    30.65€ / 5 g
    Ahorro 5.46€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 57-11-4 | C18H36O2 | 284.48 g/mol
A saturated fatty acid Stearic acid is used as a raw material in the production of detergents, surfactants, soaps, and cosmetics such as shampoos and shaving cream products. Its salts are used to soften polyvinyl chloride and a component of grease. It is used for the preparation of softeners in textile sizing with castor oil and dietary supplements. It acts as a hardener in candles with simple sugar or corn syrup. It is utilized for the coating of metal powders like aluminum and iron in fireworks. It finds application as a common lubricant during injection molding and pressing of ceramic powders. It acts as a key raw material for the synthesis of stearyl alcohol by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un ácido graso saturado. El ácido esteárico se utiliza como materia prima en la producción de detergentes, surfactantes, jabones y cosméticos como champús y productos de crema de afeitado. Sus sales se utilizan para ablandar cloruro de polivinilo y un componente de grasa. Se utiliza para la preparación de suavizantes en el apresto textil con aceite de ricino y suplementos dietéticos. Actúa como endurecedor en velas con azúcar simple o sirope de maíz. Se utiliza para el recubrimiento de polvos metálicos como el aluminio y el hierro en fuegos artificiales. Encuentra aplicación como lubricante común durante el moldeo por inyección y prensado de polvos cerámicos. Actúa como una materia prima clave para la síntesis de alcohol estearílico por reducción.
Solubilidad
Soluble en etanol, dimetilsulfóxido, dimetilformamida, teracloruro de carbono, tolueno, cloroformo, acetona y carbondisulfuro. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-11-4
Fórmula molecular C18H36O2
Peso molecular (g/mol) 284.48
Número MDL MFCD00002752
Clave InChI QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
Nombre IUPAC Ácido hexadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearic Acid
Punto de fusión 69°C to 72°C
Densidad 0.941
Punto de ebullición 232°C (15 mm)
Temperatura de inflamación 196°C (384°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 5 g
Beilstein 608585
Información de solubilidad Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide,carbon terachloride,toluene,chloroform,acetone and carbondisulfide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.48