Learn More
Ácido esteárico, ≥ 98,5%, MilliporeSigma™ Supelco™
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 57-11-4 |
| Presión de vapor | 1 mmHg (173,7 °C) |
| Temperatura de inflamación | de 113 °C |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Forma física | Sin diluir |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)16 COOH |
| Número MDL | MFCD00002752 |
| Punto de fusión | 67 °C a 72 °C |
| Punto de ebullición | 361 °C |
| Sinónimo | 1-Heptadecanecarboxylic acid; C18:0; Cetylacetic acid; NSC 25956; NSC 261168; Octadecanoic acid; Stearophanic acid |
| Mostrar más |