Learn More
Ácido esteárico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
Código de producto. 10722221
Marca: Thermo Scientific Acros 174490025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57-11-4 | C18H36O2 | 284.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-11-4
Fórmula molecular C18H36O2
Peso molecular (g/mol) 284.48
Número MDL MFCD00002752
Clave InChI QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
Nombre IUPAC Ácido hexadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearic acid
Punto de fusión 67.0°C to 69.0°C
Color Blanco
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 361.0°C
Temperatura de inflamación 196°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)16CO2H
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 02,IV,1206
Índice Merck 15,893
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: 1g/21mL alcohol- 1g/6mL ccl4,1g/5mL benzene- 1g/3.4mL cs2,1g/2mL chloroform - 1g/26mL acetone,soluble in amyl acetate and toluene
Punto de sublimación >90 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.47
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo granular, gránulos o escamas