Learn More
Ácido esteárico-1-13C, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Stearic Acid-1-13C |
| CAS | 85541-42-0 |
| Fórmula molecular | 13C C17 H36 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Octadecanoic-1-13C acid (9CI','ACI), 1-13C-Octadecanoic acid, Stearic-1-13C acid, [1-13C]Stearic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i18+1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1^{13}C)octadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 285.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.2749 |