Learn More
Cloruro de estearalconio, TRC
Código de producto. 30416859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416859 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30416859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68570010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearalkonium Chloride
CAS 122-19-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C27 H50 N . Cl
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzenemethanaminium','N,N-dimethyl-N-octadecyl-','chloride (1:1), Ammonium','benzyldimethyloctadecyl-','chloride (8CI), Benzenemethanaminium','N,N-dimethyl-N-octadecyl-','chloride (9CI), Benzyldimethyloctadecylammonium chloride (6CI), 2B, 2B (onium compound), Algene SC 25, Alkaquat DMB-ST, Ammonyx 4, Ammonyx 4002, Ammonyx 490, Antistatic 1827, Arquad DM 18B90, Benzyldimethylstearylammonium chloride, Benzyloctadecyldimethylammonium chloride, Benzylstearyldimethylammonium chloride, Carsoquat SDQ 25, Carsoquat SDQ 85, Catinal OB 80E, Cation S (surfactant), Cation S 2-100, DC, DC (leveling agent), Dimethylbenzyloctadecylammonium chloride, Dimethyloctadecylbenzylammonium chloride, Dimethylstearylbenzylammonium chloride, Dodigen 1828, Incroquat S 85, Incroquat SDQ 25, Intexan SB 85, Intexsan SB 85, Larostat 905, Larostat HTS 905, Leveling agent 1827, Mackernium SDC 25, Mackernium SDC 85, Maquat SC 18, N,N-Dimethyl-N-benzyl-N-octadecylammonium chloride, N-Octadecyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride, Nissan Cation S2-100, ODBAC 1827, Octadecylbenzyldimethylammonium chloride, Octadecyldimethylbenzylammonium chloride, Orthosan MB, Pentonium SD 75, Quaternol 1, SDQ 25, SDQ 85, Stearalkonium chloride, Stearylbenzyldimethyl ammonium chloride, Stearyldimethylbenzylammonium chloride, Stebac, Stedbac, Surfactant 1827, Swanol CA 1485, Tetranyl B 2MTH, Triton CG 400, Triton CG 500, Triton X 40, Triton X 400, Varisoft SDC, Varisoft SDC 85
Fórmula InChI InChI=1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC cloruro de bencil-dimetil-octadecilazanio
Peso molecular (g/mol) 424.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.3632
Porcentaje de pureza >95