Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado SteamLine con cabeza de cierre de rosca
Tienda SI Analytics ProductosDescripción
- Nuestros electrodos SteamLine ofrecen una alta fiabilidad y precisión a largo plazo
- Su construcción especial hace posible sus excelentes propiedades prácticas
- El electrodo de referencia con electrolito de gel se presuriza para una estabilidad a largo plazo
- Vidrio de pH probado para un comportamiento de respuesta muy rápido y estable del electrodo de vidrio de pH
- Adecuado incluso para las condiciones de uso más difíciles, incluidos CIP y SIP
- Hay disponibles muchas versiones diferentes de los sensores SteamLine, con longitudes de instalación de 120, 225, 325, 360 y 425 mm
- Para los sensores de pH, también puede elegir entre versiones con y sin sensor de temperatura integrado, donde de nuevo puede elegir entre las versiones Pt100 y Pt1000 con cabezas de rosca VP
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Cabezal de cierre de rosca |
| Junta | Diafragma cerámico |
| Material | Vidrio S |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Tipo | Electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento |
| Referencia interna | Silamid™ |
| Membrana | Sphere |
| Modelo | Sl 80-325PH |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 140 °C |
| Longitud (métrico) | 325 mm |
| Mostrar más |