Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado SteamLine con cabeza de cierre de rosca
Código de producto. 10247881 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
325 mm
425 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10247881 120 mm cada uno
10601192 325 mm cada uno
10453502 425 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10247881 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285113213
Electrodo de pH y redox esterilizado con vapor y de bajo mantenimiento con sensores de temperatura integrados para aplicaciones en biotecnología, tecnología alimentaria y química de procesos. El electrodo combinado SI Analytics™ SteamLine con cabeza de cierre de rosca ofrece una alta fiabilidad y precisión a largo plazo.
  • Nuestros electrodos SteamLine ofrecen una alta fiabilidad y precisión a largo plazo
  • Su construcción especial hace posible sus excelentes propiedades prácticas
  • El electrodo de referencia con electrolito de gel se presuriza para una estabilidad a largo plazo
  • Vidrio de pH probado para un comportamiento de respuesta muy rápido y estable del electrodo de vidrio de pH
  • Adecuado incluso para las condiciones de uso más difíciles, incluidos CIP y SIP
  • Hay disponibles muchas versiones diferentes de los sensores SteamLine, con longitudes de instalación de 120, 225, 325, 360 y 425 mm
  • Para los sensores de pH, también puede elegir entre versiones con y sin sensor de temperatura integrado, donde de nuevo puede elegir entre las versiones Pt100 y Pt1000 con cabezas de rosca VP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Cabezal de cierre de rosca
Junta Diafragma cerámico
Material Vidrio S
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo Electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento
Referencia interna Silamid™
Membrana Sphere
Modelo Sl 80-120PH
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 140 °C
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) 12 mm