Learn More
Microspec™ Tiras indicadoras de esterilización por vapor
Código de producto. 15702185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15702185 250 paquete de 250
1 options
Código de producto. 15702185 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor X1
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Predice la finalización del ciclo de autoclave
  • Determine rápidamente si se ha completado un ciclo de autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanca
Para utilizar con (aplicación) Indicación de esterilización
Tipo de producto Tira de esterilización por vapor
Temperatura (métrico) 121° C
Peso neto (imperial) 6,24 oz
Peso neto (métrico) 177 g
Cantidad 250
Anchura de la bandeja (imperial) 3,15 in
Anchura de la bandeja (métrico) 80 mm
Esterilidad Estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 165 x 78 x 26 mm