Learn More
behr Labor-Technik™ Unidad de destilación de vapor con adición automática
Descripción
- Seguridad y fiabilidad ejemplares
- Carcasa de poliuretano resistente e insensible
- Tiempo de destilación de aprox. 3 min por muestra
- Límite de detección de 0,2 mg N
- Tasa de recuperación del 99,5 %
- Reproducibilidad ±1%
- Capacidad de generación de vapor ajustable (10-100 %)
- Funcionamiento fácil y guiado por menús con un único elemento operativo (funcionamiento con un solo botón Behr)
- Tiempo de reacción programable
- Tiempo de destilación programable
- USB interfaz
- Control del nivel de llenado del juego de cartuchos
- Práctico dispositivo de sujeción rápida
- Capacidad y velocidad de rendimiento
- Práctico y fácil de usar
- Seguridad y fiabilidad ejemplares
- Carcasa de poliuretano resistente e insensible
- Funcionamiento muy fácil y controlado por menús de las unidades programables a través de
- un solo elemento operativo (funcionamiento con un solo botón Behr).
- Navegación por los menús en el idioma de su país
- un solo elemento operativo (funcionamiento con un solo botón Behr).
- Seguridad y fiabilidad ejemplares
- Práctico y fácil de usar
- Capacidad y velocidad de rendimiento
- Práctico dispositivo de sujeción rápida
- Control del nivel de llenado del juego de cartuchos
- USB interfaz
- Tiempo de destilación programable
- Tiempo de reacción programable
- Funcionamiento fácil y guiado por menús con un único elemento operativo (funcionamiento con un solo botón Behr)
- Capacidad de generación de vapor ajustable (10-100 %)
- Reproducibilidad ±1%
- Tasa de recuperación del 99,5 %
- Límite de detección de 0,2 mg N
- Tiempo de destilación de aprox. 3 min por muestra
- Carcasa de poliuretano resistente e insensible
Información de órdenes
ForUseWithEquipment
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Unidad de destilación de vapor S4 |
| Amperaje | 9 A |
| Tensión | 115/230 V |
| Vataje | 1700 W |
| Fondo (métrico) | 34,5 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Destilación Kjeldahl |
| Para utilizar con (equipo) | Unidades de digestión InKjel y K |
| Altura (métrico) | 70 cm |
| Incluye | 99 Programas |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |