Learn More
behr Labor-Technik™ Unidad de destilación de vapor con adición automática
Código de producto. 10345072
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Unidad de destilación de vapor S1
Unidad de destilación de vapor S4
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
10345072 Unidad de destilación de vapor S1 cada uno
10475342 Unidad de destilación de vapor S4 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10345072 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00218025
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Las unidades de destilación Behr de la serie S son el complemento ideal para los sistemas de digestión Behr InKjel. Son idénticas en cuanto a construcción básica, pero difieren en términos de comodidad de funcionamiento y grado de automatización.
  • Seguridad y fiabilidad ejemplares
    • Carcasa de poliuretano resistente e insensible
      • Tiempo de destilación de aprox. 3 min por muestra
        • Límite de detección de 0,2 mg N
          • Tasa de recuperación del 99,5 %
            • Reproducibilidad ±1%
              • Capacidad de generación de vapor ajustable (10-100 %)
                • Funcionamiento fácil y guiado por menús con un único elemento operativo (funcionamiento con un solo botón Behr)
                  • Tiempo de reacción programable
                    • Tiempo de destilación programable
                      • USB interfaz
                        • Control del nivel de llenado del juego de cartuchos
                          • Práctico dispositivo de sujeción rápida
                            • Capacidad y velocidad de rendimiento
                              • Práctico y fácil de usar
                                • Seguridad y fiabilidad ejemplares
                                  • Carcasa de poliuretano resistente e insensible
                                    • Funcionamiento muy fácil y controlado por menús de las unidades programables a través de
                                      • un solo elemento operativo (funcionamiento con un solo botón Behr).
                                        • Navegación por los menús en el idioma de su país
Spezifikation
Tipo de producto Unidad de destilación de vapor S1
Amperaje 9 A
Vataje 1700 W
Fondo (métrico) 34,5 cm
Para utilizar con (equipo) Contenedor de suministro de cualquier tamaño
Altura (métrico) 70 cm
Incluye 1 programa
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 42 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.