Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolso de autoclave de componentes de vapor, blanco
Tienda Keystone Cleanroom Products ProductosDescripción
- Tyvek™ en ambos lados para máxima transpirabilidad durante la esterilización.
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta autoclave.
- Rápido y constante para la preparación del equipo.
- Crea un nivel secundario de protección durante la exposición aséptica del equipo.
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas.
- Resiste los desgarros y los pinchazos.
- Barrera microbiana superior.
- Tambor Helmke de categoría 1 libre de pelusa.
- Fabricado y empaquetado en un ISO entorno de sala blanca de 6 años.
- Certificados de conformidad enviados con el envío.
- Estas bolsas se pueden cerrar con termosellado.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Sello térmico |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 24 in |
| Anchura (imperial) | 24 in |
| Tipo de producto | Bolsa para autoclave |
| Longitud (métrico) | 60.96 cm |
| Mostrar más |