Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Med GC Duplex #3
Product Code. 10062863
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μl
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad Unit Size
10062863 250 μl cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10062863 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 12935113
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Control negativo de ARNip de contenido medio de GC dúplex n.º 3 Stealth ARNi™
Los controles negativos ARNip Stealth RNAi™ constituyen un método excelente para medir el efecto de su dúplex de ARNip experimental Stealth RNAi™ con respecto al fondo. Estos controles:
  • Están diseñados con tres niveles de contenido de GC (bajo, medio y alto) y con tres secuencias disponibles para cada nivel, de modo que los investigadores pueden igualar el contenido de GC con su ARNip experimental Stealth RNAi™.
  • No son homólogos a ningún elemento del transcriptoma de vertebrados.
  • ARNip Stealth RNAi™ probado para no inducir una respuesta de estrés
    El kit de control negativo de ARNip Stealth RNAi contiene los tres controles (contenido bajo, medio y alto de GC, sin incluir las secuencias n.º 2 y n.º 3), cada uno de los cuales está también disponible por separado. Obtenga los controles negativos ideales para su experimento de RNAi para que pueda evaluar sus resultados con precisión.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Contenido y almacenamiento Este control individual se suministra en 250 µl a 20 µM.  Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los productos durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
    Tipo de control Control negativo
    RNAi Type ARNip
    Para utilizar con (aplicación) Transfección, ARNi
    Etiqueta o tinte no conjugado
    Línea de productos ARNip Stealth RNAi
    Tipo de producto ARNip
    Cantidad 250 μl
    Condiciones de envío Hielo seco