Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Lo GC Duplex #2
Código de producto. 10574044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10574044 250 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10574044 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12935110
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Control negativo de ARNip de bajo contenido de GC dúplex n.º 2 Stealth ARNi™
Los controles negativos ARNip Stealth RNAi™ constituyen un método excelente para medir el efecto de su dúplex de ARNip experimental Stealth RNAi™ con respecto al fondo. Estos controles:
  • Están diseñados con tres niveles de contenido de GC (bajo, medio y alto) y con tres secuencias disponibles para cada nivel, de modo que los investigadores pueden igualar el contenido de GC con su ARNip experimental Stealth RNAi™.
  • No son homólogos a ningún elemento del transcriptoma de vertebrados.
  • ARNip Stealth RNAi™ probado para no inducir una respuesta de estrés
    El kit de control negativo de ARNip Stealth RNAi contiene los tres controles (contenido bajo, medio y alto de GC, sin incluir las secuencias n.º 2 y n.º 3), cada uno de los cuales está también disponible por separado. Obtenga los controles negativos ideales para su experimento de RNAi para que pueda evaluar sus resultados con precisión.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Este control individual se suministra en 250 µl a 20 µM.  Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los productos durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
    Tipo de control Control negativo
    RNAi Type ARNip
    Para utilizar con (aplicación) Transfección, ARNi
    Etiqueta o tinte no conjugado
    Línea de productos ARNip Stealth RNAi
    Tipo de producto ARNip
    Cantidad 250 μl
    Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco