Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Luciferase Reporter Control
Código de producto. 10504244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10504244 250 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10504244 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12935146
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Control de indicador de luciferasa de ARNip Stealth ARNi™
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls are ideal for use in RNA interference (RNAi) experiments to help you optimize your transfection conditions in any vertebrate cell line. These controls are: –Designed to efficiently knock-down its intended target –Not homologous to anything in vertebrate transcriptome
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Este dúplex de control individual se suministra como 250 µl a 20 µM e incluye un tampón de dilución de recocido de ARN/ de 1 ml. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los productos durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Tipo de control Control positivo
RNAi Type ARNip
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos ARNip Stealth RNAi
Tipo de producto ARNip
Cantidad 250 μl
Condiciones de envío Hielo seco
Target Luciferasa