Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA GAPDH Positive Control (human)
Código de producto. 10206703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10206703 250 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10206703 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12935140
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
ARNip GAPDH de control positivo Stealth RNAi™ (humano)
Stealth RNAi™ siRNA Positive Housekeeping Control Duplexes (human) are ideal for use in RNA interference (RNAi) experiments as a control for assessing knockdown and optimizing RNAi experiments. These controls are: –Designed to efficiently knock-down the intended target –Have been bench tested and are supplied in a ready-to-use format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Este dúplex de control individual se suministra como 250 µl a 20 µM e incluye un tampón de dilución de recocido de ARN/ de 1 ml. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los productos durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Tipo de control Control positivo
RNAi Type ARNip
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos ARNip Stealth RNAi
Tipo de producto ARNip
Cantidad 250 μl
Condiciones de envío Hielo seco
Target GAPDH